Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Freund's incomplete adjuvant
Leverandør: MP Biomedicals
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
ImmunO™
ICNA08642861EA 877 DKK InStock
ICNA08642861
Freund's incomplete adjuvant
Proteinekspressions Protein Ekspressionsreagenser
Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
  • Enhances immune response in booster injections
  • Water-in-oil emulsion without Mycobacterium
Bestil nu
BESTIL
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal