VWR® UV-1600PC, UV/Visible Spectrophotometer
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
634-6001EA 22610 DKK
VWRU10037-436 634-6001
VWR® UV-1600PC, UV/Visible Spectrophotometer
Spektrofotometer og fotometer UV/Vis-spektrofotometre
UV-1600PC er basis UV-spektrofotometre til daglige, rutinemæssige kvalitetskontrolbehov inden for proceskontrol og til brug i undervisningslaboratorier.
  • Kan gemme op til i alt 200 resultater og 200 standardkurver
  • Download data til PC med den medfølgende software og USB-interface
  • Et bredt udvalg af valgfrit tilbehør inkluderer en automatisk 8-positions kuvetteskifter
Programsoftwaren tilbyder alle vigtige metoder til brug ved rutinemålinger.
Leveringsinformation: Standardtilbehør med 4 optiske glaskuvetter, 2 kvartskuvetter, kuvetteholder med 4 positioner, strømkabel med UK- og EU-stik, støvdækken, programsoftware til PC-styring.