VWR® Advanced 10000, Rystere med cirkulær bevægelse
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444-2920EA 30420 DKK
444-2920 444-2921 444-2919 444-2918 444-2922 444-2923
VWR® Advanced 10000, Rystere med cirkulær bevægelse
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Digitale rysteapparater med mikroprocessorstyring, som er ideelle til blandingsapplikationer med store belastninger, fx cellekulturer og ekstraktionsprocedurer. Variabel hastighedsstyring giver en konsistent, ensartet rystning. Accu-drive rystesystemet leverer fremragende hastighedsstyring, nøjagtighed, sikkerhed og holdbarhed. Rystesystemet monitorerer kontinuerligt rystehastigheden, og vil opretholde indstillingen også under ændret belastning.
  • Two independent LED displays show speed and time
  • Integral timer, 1 s to 160 h, shows elapsed time or counts down, automatic switch off and audible alarm when program is complete
  • Can be used at −10 to +60 °C (max. 80% relative humidity, non condensing), in an incubator, CO₂ incubator or cold room
  • 5 year warranty on motor and drive mechanism
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker gummimåtte, men uden holdere. Eventuelt tilbehør skal bestilles separat.