VWR® Advanced 3500, Rystere med cirkulær bevægelse
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444-2908EA 14150 DKK
VWRU89032-096 VWRU10027-144 VWRU89032-098 VWRU10027-142 444-2908 444-2906 444-2907
VWR® Advanced 3500, Rystere med cirkulær bevægelse
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Digitale rysteapparater med mikroprocessorstyring, som er ideelle til en lang række blandingsapplikationer, fx cellekulturer, opløselighedsundersøgelser og ekstraktionsprocedurer. Variabel hastighedsstyring giver en konsistent, ensartet rystning. Accu-drive rystesystemet leverer fremragende hastighedsstyring, nøjagtighed, sikkerhed og holdbarhed. Rystesystemet monitorerer kontinuerligt rystehastigheden, og vil opretholde indstillingen også under ændret belastning.
  • To uafhængige LED-display viser hastighed, temperatur og tid
  • Indbygget timer, 1 sek. til 160 timer, viser forløbet tid eller tæller ned, afbrydes automatisk og udsender lydalarm, når programmet er gennemført
  • Kan anvendes ved -10 til +60 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator, en CO₂-inkubator eller et kølerum
Displayed speed is accurate to 1% of set speed (when speed is above 100 min⁻¹). The ramping feature slowly increases speed to the set point for added safety. Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce the min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Speed calibration mode allows the user to recalibrate the speed display and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker gummimåtte, men uden holdere. Eventuelt tilbehør skal bestilles separat.