VWR®, Standard 1000, Rysteapparat med cirkulær bevægelse
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
444-2902EA 6240 DKK
444-2902 VWRU89032-090 444-2900 444-2901
VWR®, Standard 1000, Rysteapparat med cirkulær bevægelse
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Rysteapparater til generel brug med mikroprocessorstyring, som er ideele til basale blandingsapplikationer, blotting-teknikker, farvning og affarvning. Variabel hastighedsstyring giver en konsistent, ensartet rystning. Hastigheden kan justeres ved hjælp af en drejeknap med indstillinger fra 1 til 10, mens rampefunktionen langsomt øger hastigheden til det indstillede punkt for øget sikkerhed.
  • Egnet til kontinuerlig drift
  • Kan anvendes ved 0 til +40 °C (80 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende) i en inkubator, en CO₂-inkubator eller et kølerum
Leveringsinformation: Leveres med skridsikker gummimåtte.