Du Søgte efter: pH-elektroder
143  results were found
SearchResultCount:"143"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: pH-elektroder med BNC-stik og kabel.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Med fast kabel (1 m) / S7-stik.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kombineret elektroder giver hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger og er ideelle til kvalitetskontrol, forskning og udvikling.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kombinerede pH-elektroder med en meter fast kabel.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Med 1 m fast kabel.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These IDP (Intelligent Digital Probe) pH/temperature electrodes can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter meters.
Varenummer: (662-1796)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrode, pH, VWR®, Referenceelektrode m. dobbelt saltbro, halvcelle, 1 m kabel, Glas, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Til: Vand, cremer, drikkevarer, TRIS-buffer
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (662-1381)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This flat surface electrode is a combination pH/reference electrode with double reference junction design. It includes both a pH and reference half ce...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
Leverandør: WTW
Beskrivelse: High quality, enhanced sensor technology combined with most modern measurement electronics. The electrodes feature a plug head which can either be con...
Leverandør: WTW
Beskrivelse: These special pH electrodes extend the range of the IDS series for enhanced applications in Life Sciences and related applications.
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Forbedret sensorteknologi af høj kvalitet kombineret med den mest moderne måleelektronik.
Varenummer: (662-1268)
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Elektrode, pH, TA-SensoLyt® SEA, - °C, -, Elektrolyt: Polymer, -, Til: Installation in former depth armature series TA 197-pH
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: Robust combination pH electrodes for daily laboratory use. Universally applicable, in strong acids as well as in strong bases.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 143
no targeter for Bottom