Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "ise-elektroder"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/14/20236914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"62"
Sorter efter:
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   Disse brugervenlige, robuste, ion-selektive elektroder af høj kvalitet er ideelle til feltopgaver.
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   These 500 series half cells require a separate reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated ref...
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   This standard gas-sensing ISE electrode is designed for quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous solutions.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   Elektrode, ISE, F 60, Parameter (ISE): Fluoride, pH: 5 - 7, 0...+80 °C, Stik
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   This electrode is a sleeve-type refillable Ag/AgCl (silver/silver chloride) reference electrode with an outer chamber that isolates the inner referenc...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   These electrodes are designed for measuring sodium in aqueous solutions quickly, accurately and economically.
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   These calcium electrodes are designed for measuring calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Leverandør:  Thermo Orion
Beskrivelse:   These electrodes are designed for measuring lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste