Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (121)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "hts-mikroplader"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/09/20236909.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"87"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   96-well PP collection plates with 2,0 ml well volume for lysis, sample cultivation, and flow-through collection. This square well plate allows for lar...
Varenummer: (738-0159)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This flat-bottom 96-well microplate fits well with the E-Z 96® magnetic separation device and can be used as a processing plate during DNA and RNA pre...
UOM:  1 * 25 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PS, klar, uden låg. Pladerne er designet specifikt til kvantitative og kvalitative immunoassays i fast fase (fx ELISA) og bindingsassays. Kan fås med ...
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PS, klar, ubehandlet. Bruges på mange forskellige områder inklusiv antibiotisk screening, serologisk test, opbevaring og screening af forbindelser og ...
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellen...
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PP, ubehandlet, uden låg. Disse plader er ideelle til væskefaseassays, prøveforberedelse, præparat opbevaring og kemisk syntese, da de er ugiftige og ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 87
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Næste