EBI 11 mini dataloggerne betragtes som den perfekte løsning til trange steder ved at tilbyde temperatur- og trykmålinger i trange rum.
- Til trange rum som små dampsterilisatorer, flasker, dåser eller poser
- Validering af dampsterilisatorer og autoklaver
- Validering af skive-desinfektorer og skive-desinficatorer til endoskoper
- V4A husmateriale
- Høj nøjagtighed
- Helt vandtæt
- Batteri, der kan udskiftes i marken
EBI 11 mini dataloggerne er ikke kun velegnede til valideringsovervågning, men kan også bruges til rutinemæssig kontrolovervågning.
Har justerbar prøvetagningshastighed på 1 sek til 24 timer, opbevaringstemperatur på 0 til 60 ° C.
Har en dimension på 16,5 × 24 mm (uden sonde) til temperaturloggere
Har en dimension på 16,5 × 48 mm (uden stik) til temperatur- og trykloggere
Certificeringer: Fabrikskalibreringscertifikat; Beskyttet klasse IP 68.
Bestillingsoplysninger: Der kræves som minimum en datalogger, et interface og Winlog.pro-softwaren. Leveres med udskifteligt batteri.