Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (79)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Reagens reservoirs
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/15/18989715.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designed for use in multi channel pipetting applications, these disposable reservoirs accommodate all types of pipettes up to 12-channel width.
Leverandør:  BIOTIX INC.
Beskrivelse:   These disposable reagent reservoirs are designed for use with multi-channel pipetting applications and can accommodate up to 12-channel pipettes. User...
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   White PP, autoclavable. These reagent reservoirs were designed especially for use with automated liquid handling platforms. They can also be used with...
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Disposable reagent reservoirs molded from high-impact PS. Reservoirs facilitate repeated multi-channel pipetting for reagent delivery to microplates.
UOM:  1 * 200 Items
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   PP, meget klar, autoklaverbar
Varenummer: (BHIT783500)
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM:  1 * 16 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Hvid PP, autoklaverbar
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   White PS, sterile. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING