Du Søgte efter: Microtome Blades and Handles
Skæring til tynde prøveplader, der er nødvendige til rutinemikroskopiske undersøgelser. Mikrotomer bruger stål-, glas- eller diamantblade baseret på prøven og hårdheden. Vælg mellem håndholdte og fastmonterede mikrotomer. Kan indstilles til at skære præcise tykkelser og præcist i sektionen til at opfylde specifikke testbehov.
Skæring til tynde prøveplader, der er nødvendige til rutinemikroskopiske undersøgelser. Mikrotomer bruger stål-, glas- eller diamantblade baseret på prøven og hårdheden. Vælg mellem håndholdte og fastmonterede mikrotomer. Kan indstilles til at skære præcise tykkelser og præcist i sektionen til at opfylde specifikke testbehov.
2  results were found
SearchResultCount:"2"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: LEICA HISTOLOGY
Beskrivelse: With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Varenummer: (PERS72-0114-0000)
Leverandør: PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM: 1 * 50 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 2 of 2
no targeter for Bottom