Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Rat Anti- IgG Antibody (Unconjugated)
Leverandør: MP Biomedicals
The Immunoglobulin was isolated chromatographically from normal rat serum using DEAE and gel filtration techniques. The immunoglobulin underwent Protein G purification.
  • Can be reconstitute with 0,135 M NaCl.
It is useful for structural and biological studies, as a reference standard, or as starting material for immunogen preparation. It may be used as a reference antigen, standard, blocking agent, or coating protein in a variety of Immunoassays.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 mg 100 mg ICNA08641481
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Conjugation Unconjugated
Antibody type Secondary
Host Rat
Western blot Yes
ELISA Yes
Form Liquid
Opbevaringstemperatur 2...8 °C
Tested applications Immunoelectrophoresis, Immunoblot, Immunodiffusion, Dot Immunobinding
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal