Vil du logge ind igen?
Bovine Serum Albumin (BSA), fraction V, reagent grade
Leverandør: MP Biomedicals
Albumin bovine is a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. At pH 5 to 7 it contains 17 intrachain disulphide bridges and 1 sulphhydryl group.
  • Soluble in water
  • Has 4,7 ppm heavy metals
  • ≤5,0% loss on drying
It is used to solubilise lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in electrophoresis applications.
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
Bovine albumin fraction V, reagent grade 50 g ICNA08810661
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Protein/peptide name Albumin
Protein synonyms BSA, Fraction V, Cohn Fraction V, Bovine Serum Albumin
Species Bovine
Kilde Serum
CAS-nr 9048-46-8
Kvalitet Reagent grade
Renhed 100%
Storage conditions +2 to +8 °C
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal