Sulphamethoxypyridazine, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ICNA0215671225EA
664
DKK
ICNA0215671225
Sulphamethoxypyridazine, pulver
Sulphamethoxypyridazine
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O₃S Molekylvægt: 280,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00057372 CAS-nummer: 80-35-3 |