Du Søgte efter: Cellefrysningsmedie
VWR har cellefrysningsmedie som anvendes til at nedfryse celler. Nedfrysning af celler ved brug af specifikt celefrysningsmedie sikrer større viabilitet.
VWR har cellefrysningsmedie som anvendes til at nedfryse celler. Nedfrysning af celler ved brug af specifikt celefrysningsmedie sikrer større viabilitet.
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: SeraFree cryopreservation media is ready to use freezing media for cryopreservation of adherent or suspension cultured cells. The animal-free media co...
Leverandør: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivelse: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Varenummer: (HYCLSR30002.02)
Leverandør: HyClone products (Cytiva)
Beskrivelse: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (SR30001.02)
Leverandør: HyClone products (Cytiva)
Beskrivelse: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (ICNA0920300M2)
Leverandør: MP Biomedicals
Beskrivelse: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
UOM: 1 * 60 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom