Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Inhibitorer
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Contains a mixture of protease inhibitors: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin and Leupeptin. Each vial can be reconstituted in 1 ml deionised water to f...
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Polystyrene resin
Leverandør:  Cayman Chemical
Beskrivelse:   Y-27632 is a potent, ATP-competitive inhibitor of ROCKs including p160ROCK (Ki = 140 nm) and ROCK-II (IC50 = 800 nm). It also inhibits PRK2...
Leverandør:  Cayman Chemical
Beskrivelse:   Prostaglandin A1 (PGA1) is one of the cyclopentenone prostaglandins, with antimitotic and antiproliferative effects.
Varenummer: (80-6501-23)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Protease inhibitor mix
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 36
  1  2  3  4  5  Næste