VWR® TF2, Berøringsfri sæbepumpe
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
115-2098EA 516 DKK
115-2098
VWR® TF2, Berøringsfri sæbepumpe
Sæbedispensere og Lotion Sæbedispensere
Holdbar og vægmonteret sæbedispenser til brug med skumrensemidler.
  • Giver den nøjagtige påkrævede mængde, hvilket kontrollerer brugen og reducerer spild
  • Nem udskiftning af patron på få sekunder
  • Nedsat tid og omkostninger til vedligeholdelse
  • Ingen indtrængen af luft i patronen under brug
  • Forebygger kontaminering af produkter
Velegnet til anvendelse i kontorer, kliniske lokaler, laboratorier, storkøkkener og catering med Deb Stoko® Refresh™ FOAM og OxyBAC FOAM sæbe i 1,2 liters patroner.