Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Skruenøgler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/59/18945359.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Sorter efter:
Varenummer: (554-7726)
Leverandør:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   Skruenøgle 1/2"x9/16" AF, Rustfrit stål, Use with head style: 1/2" and 9/16"
UOM:  1 * 2 Items
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   These glass fibre reinforced PA fork wrenches can be used for tightening or opening screw joints also at high working temperatures.
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   These spanner wrenches are used with HiScale™ columns. To readjust the position of the adapter in the column a spanner can be used to turn the end cap...
Varenummer: (BOHLD701-24)
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   These PP ring wrenches can be used for opening and closing multiple distributors for barrels.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (568-0686)
Leverandør:  SGE a Trajan company
Beskrivelse:   Spanner sizes and uses: 3/16" for use with mini unions, 1/4" for use with 1/16" nuts, 5/16" for use with micro control valves.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Nalgene
Beskrivelse:   These wrenches can be used to confirm capping machine settings, on-line inspection and to check torques.
Leverandør:  KAUTEX
Beskrivelse:   til alle lågstørrelser
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (REST25321)
Leverandør:  Restek
Beskrivelse:   The ValvTool is a time saving device that provides easy access to many hard-to-reach Rheodyne or Valco valves.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 19
  1  2  3  Næste