Du Søgte efter: Multi-Element Anioinic Standards
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: IC multi-element standard solution V, 10 - 200 mg/L, VWR® ARISTAR®, Matrice: H₂O, Indhold: F, Br, NO₃, PO₄, Cl, SO₄, in water, Applikation: Chromatography standards, Ionkromatografistandarder
Varenummer: (QC3364-500ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Anions - whole volume
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (69734-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi Anion standard 1, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (89886-50ML-F)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: This standard solution is a certified primary reference material for ion chromatography.
UOM: 1 * 50 mL
Varenummer: (QC1364-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Anions - QC
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (55698-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi Anion standard 3, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (53798-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi Anion standard 2, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (91295.180)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: 7 components: 100 mg/l each of Chlorides (Cl-), Fluorides (F-), Sulphates (SO42-), Nitrates (NO3-), Nitrites (NO2-), Bromides (Br-), Phosphates (PO43-...
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (458174A)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Two solutions - a nitrite standard solution and also a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (458142C)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Anion multikomponent standard 1 i vandigopløsning ARISTAR® til ion kromatografi, VWR® ARISTAR®
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (458164C)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (458152E)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Anion multikomponent standard 2 i vandigopløsning ARISTAR® til ion kromatografi, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (85783.154)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: This certified reference material is produced using a high purity starting material, acid from sub-boiling and 18 MOhm deionized water and filtered th...
UOM: 1 * 50 mL
Varenummer: (QC3060-500ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Anions - whole volume, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 500 mL
Varenummer: (12674-1KT)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: IQ/OQ/PQ-Kit for the qualification of ion chromatography systems. Suitable for the verification of linearity, repeatability and carry-over.
UOM: 1 * 1 Each
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom