Du Søgte efter: Thulium Standards
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.70361.0100)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Thulium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applikation: ICP standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Varenummer: (85640.180)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Thulium Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Matrice: 2% HNO₃, Applikation: ICP-MS standards
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Thulium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: Nitric acid dil., Applikation: AAS standards
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Thulium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Thulium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Varenummer: (89889.AE)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Thulium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Thulium Standard, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Thulium Standard, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applikation: ICP standards
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom