Du Søgte efter: Multi-Element Standards
232  results were found
SearchResultCount:"232"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Safety note: These solutions are generally in acid solution.
MSDS Tilbud
Varenummer: (92091-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Periodic table mix 1 for ICP used as a standard for the quantitative determination of mineral composition in Tenualosa ilisha using inductively...
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (55263-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Metalloid and non-metal mix for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 10% HNO₃/tr HF, Applikation: AAS standards, ICP standards
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (41135-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Periodic table mix 2 for ICP, 10 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HCl/tr HF, Applikation: AAS standards, ICP standards
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (14379-30ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Solution for LC-MS calibration.
UOM: 1 * 30 mL
Varenummer: (QC1488-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Trace Metals 1 - WS, Supelco®, Applikation: Environmental standards, Waste water
UOM: 1 * 20 mL
Leverandør: Merck
Beskrivelse: For the new adapted USP <232> and Ph.Eur.Suppl. 9.3 chapters, Merck offers TraceCERT® element mixes with element ratio corresponding to the or...
Varenummer: (QC1287-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Trace Metals AA Sample 3, Supelco®, Applikation: Environmental standards, Waste water, AAS standards
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (54704-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 27 components:
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (91286-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Multi Cation Standard 1 for IC, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 0,1% HNO₃, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (51844-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: 17 components
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (PE1005-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Trace Metals (Dissolved) PT - 2,, Supelco®, Applikation: Environmental standards
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (QC1273-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Trace Metals AA Sample 2, Supelco®, Applikation: Environmental standards, Waste water, AAS standards
UOM: 1 * 20 mL
Varenummer: (04330-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Transition metal mix 1 for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃, Applikation: ICP standards
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (89316-50ML-F)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Multi-element Ion Chromatography Cation Standard Solution, Supelco®, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 50 mL
Varenummer: (QC1286-20ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Multi-Element Standard, Trace Metals-ICP Sample 2, Supelco®, Applikation: Environmental standards, Waste water
UOM: 1 * 20 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 232
no targeter for Bottom