Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Hafnium Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Hafniumstandard, 1g/l Hf i 7% saltsyre (from HfOCl2) Certipur® enkeltelement standard til ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   HfO₂ in HNO₃ (2 - 5%) with traces HF
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   [EN]HAFNIUM 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   HfO₂ in HNO₃ (2 - 5%) with traces HF
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Hafnium 1.000 mg/l i fortyndet salpetersyre med spor af flussyre AVS TITRINORM® standard til AAS
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Hafniumstandard, 1g/l Hf i 5% saltsyre (from HfOCl2) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Hafniumstandard, 10g/l Hf i 5% saltsyre (from HfOCl2) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Leverandør:  ACSD
Beskrivelse:   Hafnium standard solution, 10,000 mg/l Hf in 5% nitric acid with 2% hydrofluoric acid enkeltelement standard til ICP
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste