Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (7)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Gold Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Guld 1.000 mg/l i 2 M saltsyre (from HAuCl4) Certipur® standard til AAS
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Guldstandard, 1g/l Au i 7% saltsyre (from HAuCl4) Certipur® enkeltelement standard til ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Guldstandard, koncentreret, 1g Au i 12,7% saltsyre (from HAuCl4) Titrisol® standard til AAS
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Guld 1.000 mg/l i 10% saltsyre (from Au) ARISTAR® enkeltelement standard til ICP-MS
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Au in HCl 10%
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Guldstandard, 1g/l Au i 5% saltsyre AVS TITRINORM® standard til AAS
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Au in HCl 10%
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Guldstandard, 10g/l Au i 20% saltsyre (from Au) Specpure® enkeltelement standard til ICP
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING