Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Cobalt Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Cobaltstandard, koncentreret, 1g Co (from CoCl2) Titrisol® standard til AAS
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Cobalt 10.000 mg/l i fortyndet salpetersyre (from Co(NO3)2) Certipur® enkeltelement standard til ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Cobaltstandard, 1g/l Co i salpetersyre (from Co(NO3)2) Certipur® enkeltelement standard til ICP
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Cobalt 1.000 mg/l i 0,5 M salpetersyre (from Co(NO3)2) Certipur® standard til AAS
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Standard dissolved in oil is ready-to-use calibration standards for the analysis of cobalt by AAS in a non-aqueous matrix.
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   [EN]COBALT 10 MG/L FOR ICP-MS 1 * 100 ml
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Co in HNO₃ 2 - 5%
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Cobaltstandard, 1g/l Co i salpetersyre AVS TITRINORM® standard til AAS
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 22
  1  2  3  Næste