Du Søgte efter: Cerium Standards
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.70311.0100)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applikation: ICP standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cerium, Matrice: 2-5% HNO₃, Applikation: ICP-MS standards
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 2% HNO₃, Applikation: AAS standards
Varenummer: (455192A)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: (NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ in HNO₃ 2 to 5%.
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: AAS standards
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Materials (CRMs)
Varenummer: (PERCN9303765)
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matrice: 2% HNO₃, Applikation: ICP standards, AAS standards
UOM: 1 * 125 mL
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applikation: ICP standards
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Cerium Standard, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applikation: ICP standards
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Varenummer: (PERCN9300110)
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Cerium Standard, 1000 mg/L, Matrice: 2% HNO₃, Applikation: ICP standards, AAS standards
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom