Du Søgte efter: Ammonium Standards
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: NH₄Cl in H₂O
Varenummer: (1.19812.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammoniak, 1000 (mg/l), Certipur®, Supelco®, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (631825-1EA)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matrice: D₂O (99.9 atom % D)
UOM: 1 * 1 Each
Varenummer: (09685-250ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Applikation: ISE Calibration, Chromatography standards, Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 250 mL
Varenummer: (89503-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammoniumstandard, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, VWR®, Indhold: NH₄Cl in H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium (in N), 1000 mg/L, VWR®, Indhold: NH₄Cl in H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Varenummer: (88084.180)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammoniumstandard, 250 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (35560.AE)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (HONCE3001-100ML)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium-Nitrogenstandard, 1g/l NH4-N i vand enkeltelement standard til ionkromatografi, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Varenummer: (662-0383)
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 1 L
Varenummer: (REGEICCS01)
Leverandør: REAGECON
Beskrivelse: Ammonium Standard, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom