Du Søgte efter: Chromate(VI) Standards
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.19780.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Kromat, Certipur®, 1000 (mg/l)
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (SUPL40121-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Single component solution suitable as ion chromatography standard.
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (84963.180)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Kromat (in Cr(VI)), VWR®, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Kromat, Specpure®, 1000 mg/l
Varenummer: (PROOVHG-ICRO-100)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
UOM: 1 * 100 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom