Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Formate Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Formiate 1000 mg/l in water enkeltelement standard til ionkromatografi
UOM:  1 * 100 ml
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   FORMATE, ION CHROMATOGRAPHY STANDARD SOL 1 * 500 ml
Leverandør:  ACSD
Beskrivelse:   Formate standard solution, 1,000 mg/l HCO2- in water enkeltelement standard til ionkromatografi
Leverandør:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 4  af 4
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING