Du Søgte efter: Phosphate Standards
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Phosphorus (total) standard solution, 75,0 mg/L PO₄-P, Supelco®, Matrice: H₂O, För testkit(s): 1.00673;
Varenummer: (1.09870.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Phosphate standard, Titrisol® , Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Varenummer: (1.19898.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Fosfat standardopløsning, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: PO₄ in H₂O.
Varenummer: (88089.180)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Phosphat, 500 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Applikation: Pharmaceutical standards
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Phosphat (as P) 1,000 mg/l, 1000 mg/l, VWR®, Indhold: KH₂PO₄ i H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Varenummer: (95924-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: P as phosphate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Phosphat, 1000 mg/l, VWR®, Indhold: NH₄H₂PO₄ i H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Phosphat, Specpure®, 1000 mg/l
Varenummer: (HONCE3039-100ML)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Beskrivelse: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Phosphat, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Phosphat, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Varenummer: (PROOVHG-IPO4-500)
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
UOM: 1 * 500 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom