Du Søgte efter: Fluoride Standards
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (47072-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Sodium fluoride solution, 0.1 M
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Merck
Beskrivelse: NaF in H₂O
Varenummer: (1.19814.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Fluorid, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (1.09869.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Fluorid, Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: (F in H₂O).
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Fluorid, 1000 mg/l, VWR®, Indhold: NaF i H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: NaF in H₂O; MDL No.: MFCD00144315
Leverandør: USP
Beskrivelse: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Fluorid, 0,2 mg/l, Matrice: H₂O, Applikation: Environmental standards, ISE Calibration
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Fluorid, 1,00 µg/ml, Matrice: H₂O, Applikation: Fluorid, ISE Calibration, Environmental standards
Varenummer: (HACH2797149)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM: 1 * 500 mL
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Fluorid, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Leverandør: Thermo Orion
Beskrivelse: Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques usin...
Varenummer: (LOVI205630)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: Fluorid, Lovibond®, 1 mg/l, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 30 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom