Du Søgte efter: Chloride Standards
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: NaCl in H₂O
Varenummer: (1.09871.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Chloride standard, concentrate Titrisol®, Titrisol®, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 1 Each
MSDS
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: Chlorid, 1000 mg/l, VWR®, Indhold: NaCl i H₂O, Applikation: Ionkromatografistandarder
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: (Cl in H₂O).
Varenummer: (1.19897.0500)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Chloride standard solution, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Varenummer: (06740-100ML)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Chloride in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (458082H)
Leverandør: VWR Chemicals
Beskrivelse: (Cl in H₂O).
UOM: 1 * 100 mL
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Chlorid, Specpure®, 1000 mg/l
Varenummer: (HACH18349)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardising conductivity apparatus.
UOM: 1 * 500 mL
Leverandør: ACSD
Beskrivelse: Chlorid, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Leverandør: Thermo Orion
Beskrivelse: Chlorid, Orion™, 0,1M
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse: This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom