2-Pyridinesulphonic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO455760050EA 788 DKK
ACRO455760050
2-Pyridinesulphonic acid 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molekylvægt: 159,1631 g/mol
Smeltepunkt: 244…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234080
CAS-nummer: 15103-48-7
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 252 °C
HPLC ≥96.0 %