2-Quinoxalinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO454460250EA
400
DKK
ACRO454460250
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel:
C₈H₆N₂O Molekylvægt: 146,15 g/mol Smeltepunkt: 271…272 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006722 CAS-nummer: 1196-57-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to yellow to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 269 to 273 °C |
HPLC | ≥97.5 % |