Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO454610010EA 659 DKK
ACRO454610010
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate 96%
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molekylvægt: 236,08 g/mol
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03788564
CAS-nummer: 100367-77-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
GC ≥95.0 %