2,5-Dichloropyrimidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO454040010EA 709 DKK
ACRO454040010
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 148,97
Smeltepunkt: 52…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673131
CAS-nummer: 22536-67-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 56 °C
GC ≥94.0 %