1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO452090050EA
3090
DKK
ACRO452090050
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 96%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Molekylvægt: 187,24 g/mol Smeltepunkt: 50…53 °C Flammepunkt: 117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06656141 CAS-nummer: 142253-56-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to white to yellow Crystals or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |