Toluen, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO451970050EA 848 DKK
ACRO451970050
Toluen, Technical Grade
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92,14 g/mol
Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,866 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4900 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
Density 0.865 to 0.872 kg/l