(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO451490050EA 2490 DKK
ACRO451490050
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Molekylvægt: 269,5433 g/mol
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973454
CAS-nummer: 53531-69-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
HPLC ≥94.0 %