3-Oxetanon 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO451200050EA 2290 DKK
ACRO451200050 ACRO451200010
3-Oxetanon 95%
3-Oxetanon
Formel: C₃H₄O₂
Molekylvægt: 72,06 g/mol
Kogepunkt: 140 °C
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263255
CAS-nummer: 6704-31-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %