5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
ACRO448670100EA
3230
DKK
ACRO448670100
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine 97%
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel:
C₂H₂BrN₃S Molekylvægt: 180,02 g/mol Smeltepunkt: 167…169 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00464325 CAS-nummer: 37566-39-5 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 165 to 170 °C |
HPLC | ≥96.0 % |