N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO448251000EA 1560 DKK
ACRO448251000 ACRO448250250
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formel: C₈H₂₀N₂
Molekylvægt: 144,26
Kogepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,83 g/cm³
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015015
CAS-nummer: 121-05-1
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %