Keep my session open?
Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.

3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥95%

Leverandør: Acros Organics
Advarsel

ACRO445600050 ACRO445600010
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥95%


Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,93
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093051
CAS-nummer: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0
Order Now
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

BESTIL

RELATEREDE OPLYSNINGER

Skriv en bedømmelse

Bedømmelser

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal