4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO445000050EA 4930 DKK
ACRO445000050
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₃BO₄
Molekylvægt: 290,1624 g/mol
Smeltepunkt: 41…43 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08704684
CAS-nummer: 859169-20-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure