Diethylether stabilised, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
ACRO444260050EA 1020 DKK
ACRO444260050
Diethylether stabilised, Technical Grade
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0,714 g/cm³
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.713 to 0.716 kg/l
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT