3-Iodthiophen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO443380050EA 1650 DKK
ACRO443380050 ACRO443380010
3-Iodthiophen 97%
3-Iodothiophene
Formel: C₄H₃IS
Molekylvægt: 210,04 g/mol
Kogepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 2,066 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037901
CAS-nummer: 10486-61-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %