3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO438800050EA 1590 DKK
ACRO438800050
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Smeltepunkt: 152,3…153.3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084887
CAS-nummer: 78597-54-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %