4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO438430250EA 1790 DKK
ACRO438430250 ACRO438430050
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
Molekylvægt: 178,1 g/mol
Kogepunkt: 134…135 °C
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153224
CAS-nummer: 148043-73-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %