1-Boc-piperidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO438080050EA 386 DKK
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molekylvægt: 185,27 g/mol
Kogepunkt: 58 °C (,3mbar)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093935
CAS-nummer: 75844-69-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %