4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO437861000EA 540 DKK
ACRO437861000
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline 97%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Formel: C₈H₁₀ClNO₂
Molekylvægt: 187,63
Smeltepunkt: 118…120 °C
Flammepunkt: 163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014893
CAS-nummer: 6358-64-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %