4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO437530100EA 1990 DKK
ACRO437530100
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₂
Molekylvægt: 186,02 g/mol
Smeltepunkt: 224…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632204
CAS-nummer: 103986-53-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %